Learn More
δ-valérolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647364 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647364 1 kg Flacon en verre 1kg
10666752 50 g Flacon en verre 50g
10275780 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10647364 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 162710010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-05-2027
Ajouter au panier
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-28-9
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00006645
Clé InChI OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
CID PubChem 10953
ChEBI CHEBI:16545
Nom IUPAC oxane-2-one
SMILES O=C1CCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau δ-Valerolactone
Note relative au nom 99%
Point de fusion -13.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 230.0°C
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4590
Quantité 1 kg
Beilstein 17, 235
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Peut contenir des quantités variables de produit polymérisé
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • delta-Valerolactone