Learn More
Valeronitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473890
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473890 25 mL -
11464053 100 mL 100mL
11474053 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10306.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-59-8 | C5H9N | 83.134 g/mol
Valeronitrile is used in the preparation of valeric acid. It is also used to enhance the nitrilase activity in many strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le valéronitrile est utilisé dans la préparation de l’acide valérique. Il est également utilisé pour améliorer l’activité de la nitrilase dans de nombreuses souches.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 10 g/l. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides, des bases et des agents réducteurs. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-59-8
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.134
Numéro MDL MFCD00001974
Clé InChI RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
CID PubChem 8061
Nom IUPAC pentanenitrile
SMILES CCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeronitrile
Point de fusion -96°C
Densité 0.797
Point d’ébullition 139°C to 141°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.397
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1992
Beilstein 1736706
Merck Index 14,9905
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 99%