Learn More
Valérophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10497150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10497150 25 g Flacon en verre 25g
10212752 5 g Flacon en verre 5g
10626152 100 g Flacon en verre 100g
15149183 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10497150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140800250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1009-14-9
Formule moléculaire C11H14O
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Numéro MDL MFCD00009480
Clé InChI XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
CID PubChem 66093
ChEBI CHEBI:36812
Nom IUPAC 1-phenylpentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Valerophenone
Note relative au nom 98%
Point de fusion -9.0°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.5143 to 1.5163
Quantité 25 g
Beilstein 07,327
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide