Learn More
Valérophénone, 99,26 %, MP Biomedicals™
Code produit 11459741 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11459741 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11459741 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215826725
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Valerophenone
Note relative au nom Pour l’analyse GC
CAS 1009-14-9
Couleur Incolore
Densité 0.988g/mL
Plage de pourcentage du dosage 0.9926
Formule moléculaire C11H14O
Numéro MDL MFCD00009480
Quantité 25 g
Synonyme valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
Clé InChI XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 1-phénylpentan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
CID PubChem 66093
ChEBI CHEBI:36812
Poids de la formule 162.23
Forme physique Liquide