Learn More
Valérophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488793 500 g -
11468793 25 g 25g
11478793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488793 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10525.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Valerophenone is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La valérophénone est utilisée comme intermédiaire des cristaux liquides.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
 Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les plastiques. Stocker à température ambiante avec une ventilation adéquate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1009-14-9
Formule moléculaire C11H14O
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Numéro MDL MFCD00009480
Clé InChI XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
CID PubChem 66093
ChEBI CHEBI:36812
Nom IUPAC 1-phénylpentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Valerophenone
Point de fusion -9°C
Densité 0.978
Point d’ébullition 244°C to 245°C
Point d’éclair 102°C (215°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.5143
Quantité 500 g
Beilstein 1907717
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 99%