Learn More
Chlorhydrate de valganciclovir, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorhydrate de valganciclovir |
| CAS | 175865-59-5 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97 % min (somme de deux diastéréomères) (HPLC) : |
| Synonyme | Valcyte tn |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C14H23ClN6O5 |
| Poids de la formule | 390,82 |
| Pureté | 97+ % |