Learn More
Valganciclovir hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16497996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497996 100 mg
16484157 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16497996 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0032A
MedChemExpress Valganciclovir (hydrochloride), the L-valyl ester of ganciclovir, is actually a prodrug for ganciclovir.
Valganciclovir (hydrochloride), the L-valyl ester of ganciclovir, is actually a prodrug for ganciclovir.
Spécification
Nom chimique ou matériau Valganciclovir hydrochloride
CAS 175865-59-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H23ClN6O5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (127.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (127.94 mM)
SMILES N[C@@H](C(C)C)C(OCC(OCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)CO)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 390.82
Poids de la formule 390.82
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus