Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Cuvette Qualification Filter Kit
Code produit 31921092 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, Spectrophotomètres NanoDrop OneC et NanoDrop 2000C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31921092 NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, Spectrophotomètres NanoDrop OneC et NanoDrop 2000C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31921092 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840257300
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
The Cuvette Qualification Filter Kit for the cuvette based Thermo Scientfic™ NanoDrop™ UltraC and NanoDrop™ UltraC FL, NanoDrop™ OneC and NanoDrop™ 2000c Spectrophotometers is an essential tool for ensuring the optimal performance of your spectrophotometers. This kit provides you with the necessary filters for accurate cuvette qualification testing.
Includes: 1 x 10%T Filter (Calibrated), 1 x 50%T (Calibrated), and a certificate with traceability and NVLAP 17025, Lab Code 200955, accreditation.
Spécification
Description Qualification Filter Kit for NanoDrop OneC and NanoDrop 2000C Spectrophotometers
À utiliser avec (équipement) NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, Spectrophotomètres NanoDrop OneC et NanoDrop 2000C
Comprend 1 x Filter holder blank, 1 x 10%T Filter, Calibrated, 1 x 50%T Filter, Calibrated, Certificate with traceability and NVLAP 17025, Lab Code 200955, accreditation