Learn More
Thermo Scientific™ Outils de validation pour les spectrophotomètres UV-Visible
Code produit 16665492 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de filtre de qualification
Kit de vérification des performances
Outil de validation GENESYS
Validateur Lite
Validator 2 for INSIGHT - A4
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
16665492 Kit de vérification des performances 1 pièce
11947471 Validateur Lite 1 pièce
15905352 Validator 2 for INSIGHT - A4 1 pièce
16552382 Kit de filtre de qualification 1 pièce
16594560 Outil de validation GENESYS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16665492 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840326100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.00€
    2300.00€ / 1 pièces
    Économisez 730.00€
    24% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Soyez assuré que votre instrument est conforme aux recommandations réglementaires grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV/Visible Thermo Scientific™ qui fournissent de la documentation et des outils pour la qualification des systèmes.
Recevez tout le matériel de documentation et de référence nécessaire pour faciliter les procédures de qualification d’installation et d’exploitation (IQ/OQ) grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™. Des étalons certifiés pour la vérification des performances de l’instrument par rapport aux spécifications d’usine sont disponibles séparément.
Les solutions de validation du spectrophotomètre UV-Visible comprennent ce qui suit :
  • Des informations sur les méthodes de validation
  • De la documentation pour la qualification à l’installation (IQ) vérifiée par le fabricant pour garantir le bon fonctionnement du système
  • Des informations sur les tests recommandés par la pharmacopée pour les performances spécifiques de l’instrument, le cas échéant
  • L’installation et la certification de l’instrument
Solutions disponibles pour les instruments GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 et NanoDrop 8000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de vérification des performances
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres GENESYS 40-180, BioMate 160