Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour précision de comptage Validex™
Code produit 11848273 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 μm
10 μm
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11848273 5 μm 500mL
11858273 10 μm 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11848273 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CRS05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.18€
    280.71€ / 500mL
    Économisez 387.47€
    57% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Validez les performances des compteurs de particules liquides avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ Validex™.
Validez les performances des compteurs de particules liquides avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ Validex™. Excellent pour l’étalonnage et la vérification des instruments dans l’industrie de l’eau potable et pour le comptage et l’étalonnage des particules liquides de faible niveau, les étalons contiennent des particules polymères traçables NIST™conditionnées dans de l’eau ultra-pure à des concentrations idéales pour la validation des performances des compteurs de particules liquides.
Le comptage des particules dans l’industrie de l’eau potable est rapidement devenu une technologie indispensable pour optimiser la qualité de l’eau. La majorité des compteurs de particules utilisés dans l’industrie de l’eau potable fonctionnent sur le principe d’obscuration de la lumière d’une particule.
Caractéristiques :
  • Composition de la suspension optimisée afin de favoriser la dispersion des particules
  • Contient 500 ml de suspension à une concentration nominale de 1 000 particules par ml
  • Barreau d’agitation inclus dans le flacon pour faciliter la dispersion
  • Concentration certifiée
  • Diluant ultra propre
  • Aucune dilution requise
  • Échantillonnage directement à partir du flacon pour éviter toute contamination
  • Volume plus important pour des tests appropriés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactant
Concentration 1000 particules/ml ± 10 %
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Particules en polymère dans de l‘eau
Description Spécifiquement conçu pour le secteur de l‘eau potable afin de valider les performances des compteurs de particules liquides.
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Validation du compteur de particules liquides
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules de contrôle de comptage
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 500 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles < 3
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 3 mois
Diamètre (métrique) 5 μm