Learn More
Validoxylamine A, TRC
Code produit 30457279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457279 1 mg 1mg
30452897 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30457279 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV9434501MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Validoxylamine A
CAS 38665-10-0
Formule moléculaire C14H25NO8
Quantité 1 mg
Synonyme 1,5,6-Trideoxy-5-(hydroxymethyl)-1-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-D-chiro-inositol, (+)-Validoxylamine A
Formule InChI InChI=1S/C14H25NO8/c16-3-5-1-7(11(20)13(22)9(5)18)15-8-2-6(4-17)10(19)14(23)12(8)21/h1,6-23H,2-4H2/t6-,7+,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14+/m1/s1
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N[C@@]2([H])C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C1
Nom IUPAC (1S,2S,3R,6S)-4-(hydroxyméthyl)-6-(((1S,2S,3S,4R,5R)-2,3,4-trihydroxy-5-(hydroxyméthyl)cyclohexyl)amino)cyclohex-4-ène-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 335.35
Poids de la formule 335.16