Learn More
Valifenalate, TRC
Code produit 30138341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138341 50 mg 50mg
30137038 250 mg 250mg
17932175 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09403050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 283159-90-0
Formule moléculaire C19 H27 Cl N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 398.88
Synonyme β-Alanine, N-[(1-methylethoxy)carbonyl]-L-valyl-3-(4-chlorophenyl)-, methyl ester, IR 5885, Valifenalate, Valiphenal
Nom IUPAC méthyl 3-(4-chlorophényl)-3-[[(2S)-3-méthyl-2-(propan-2-yloxycarbonylamino)butanoyl]amino] propanoate
SMILES COC(=O)CC(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)C)C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Valifenalate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1
Poids de la formule 398.1608