Learn More
R&D Systems™ Valinomycin
Code produit 18792624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18792624 10 mg 10mg
18732534 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18792624 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3373/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.89€
    96.60€ / 10mg
    Économisez 10.29€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective K+ ionophore
Valinomycin is a selective K+ ionophore (K0.5 values are 48, 73, 75, 93 and 246 mM for K+, Rb+, Cs+, Na+ and Li+ respectively) that transports K+ across biological and artificial lipid membranes. Inhibits Ca2+-ATPase activity and induces apoptosis through mitochondrial membrane depolarization, caspase-3 activation and phosphatidylserine translocation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2001-95-8
Formule moléculaire C54H90N6O18
Spécification
Nom chimique ou matériau Valinomycin
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 1111.32
Type de produit Valinomycin
Pureté >98%
Poids moléculaire 1111.34