Learn More
Valinomycine, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434719 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15434719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62312.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Cyclodepsipeptide ionophorique sélectif de potassium ; Inhibiteur de l’action mitochondriale
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La valinomycine est utilisée comme ionophore de potassium pour induire la mort cellulaire. En raison de la nature sélective des ions de la valinomycine, elle est utilisée dans des électrodes sélectives d’ions.
Solubilité
Soluble dans le DMSO à 10 mg/ml. Insoluble dans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Valinomycin
Type Valinomycin
Forme physique Poudre cristalline
CAS 2001-95-8
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C54H90N6O18
Numéro MDL MFCD00005114
Numéro UN UN2811
Beilstein 78657
Merck Index 14,9910
Synonyme NSC 122023
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 10mg/ml; Insoluble in water
Clé InChI FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
SMILES CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Nom IUPAC (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-triméthyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-yl)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazacyclohexatriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodécone
Poids moléculaire (g/mol) 1111.34
CID PubChem 131668508
Poids de la formule 1111.34
Pourcentage de pureté ≥90%