Learn More
Valinomycine, TRC
Code produit 30133761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133761 25 mg 25mg
30138340 100 mg 100mg
30006098 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09437025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2001-95-8
Formule moléculaire C54 H90 N6 O18
Poids moléculaire (g/mol) 1111.32
Synonyme 3,6,9,15,18,21,27,30,33-Nonaisopropyl-12,24,36-trimethyl-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexaazacyclohexatriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecone, 1Cyclo(D-α-hydroxyisovaleryl-D-valyl-L-lactoyl-L-valyl-D-α-
Nom IUPAC (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R,36R)-6,18,30-triméthyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-yl)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazacyclohexatriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodécone
SMILES CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Valinomycin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34+,35+,36?,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
Poids de la formule 1110.6312