Learn More
Ohaus™ Balance alimentaire Valortrade; 2000
Code produit 15476101 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
50 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie Conditionnement
15476101 50 heures d’utilisation avec batterie rechargeable 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15476101 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30072346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    241.51€ / 1 pièces
    Économisez 82.49€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une balance alimentaire durable et à réponse rapide qui améliore la productivité dans les environnements difficiles.
ulliLe clavier résistant aux coupures empêche tout dommage des objets tranchants./liliLa conception à flux continu offre une protection dans les environnements difficiles./liliLe grand double écran rapide facilite l’utilisation par plusieurs opérateurs./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 50 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Type de connexion Non applicable
Structure Boîtier en ABS avec plateforme en acier inox (PW), boîtier et plateforme en acier inox (XW), indicateur de niveau initial
Capacité 1,5 kg
Type d’affichage Double affichage LED rouge
Précision affichage 0,200000 g
Comprend Adaptateur secteur (inclus), batterie rechargeable (incluse)
Linéarité 0,200000 g
Matériau Boîtier en ABS avec plateforme en acier inox (PW), boîtier et plateforme en acier inox (XW)
Modèle V22PWE1501T
Reproductibilité 0,200000 g
Temps de stabilisation 0,500 s
Dimensions (L x l) 256,00 x 280,00 mm
Dimensions (L x l x H) 256,00 x 280,00 x 121,000 mm
Longueur (impériale) 10,10 in
Longueur (métrique) 256,00 mm
Longueur (métrique) du bac 190 mm
Largeur (impériale) 11,00 in
Largeur (métrique) 280,00 mm
Largeur (métrique) du bac 242 mm
Hauteur (impériale) 4,80 in
Hauteur (métrique) 121,000 mm
Profondeur (impériale) 10,10 in
Profondeur (métrique) 256,00 mm