Learn More
OHAUS™ Balance Valor™ 2000
Code produit 15496101 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Conditionnement:
1 unité
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15496101 V22PWE6T 1 unité
15406111 V22PWE15T 1 unité
15416111 V22XWE1501T 1 unité
15426111 V22XWE3T 1 unité
15436111 V22XWE6T 1 unité
15446111 V22XWE15T 1 unité
15486101 V22PWE3T 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15496101 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30072315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    321.99€ / 1 pièces
    Économisez 21.01€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance OHAUS™ Valor™ 2000 offre de grands affichages LED à l’avant et à l’arrière, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements secs ou des zones de lavage.
  • Le clavier robuste en PC offre une protection contre les couteaux et autres instruments tranchants utilisés dans les applications de préparation, de transformation et de portionnement des aliments
  • Grâce à sa structure unique étanche IP68 la balance Valor 2000 certifiée NSF, évacue l’humidité lorsqu’elle est utilisée dans des conditions humides
  • Le temps de stabilisation est inférieur à une demi-seconde
  • Les grands affichages LED à l’avant et à l’arrière permettent une visualisation facile afin que deux opérateurs puissent partager une balance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 50 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Structure Boîtier en ABS avec plateforme en acier inox (PW), boîtier et plateforme en acier inox (XW), indicateur de niveau initial
Capacité 6,00 kg
Type d’affichage Double LED
Précision affichage 1,000000 g
Linéarité 1,000000 g
Modèle V22PWE6T
Type de protection IPX8
Reproductibilité 1,000000 g
Temps de stabilisation 0,500 s
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once
Dimensions (L x l x H) 256 x 280 x 121 mm
Poids (métrique) 5,000 kg