Learn More
Ohaus™ Balances alimentaires compactes Valor™ 3000 Xtreme
Code produit 10399894 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
200 g
300 g
400 g
500 g
2 kg
3 kg
4 kg
6 kg
Modèle:
V31X3
V31X501
V31X6
V31XH2
V31XH202
V31XH4
V31XH402
V31XW3
V31XW301
V31XW6
Autonomie de la batterie:
120 heures d’utilisation avec piles jetables
50 heures d’utilisation avec piles jetables
Précision affichage:
0,010000 g
0,100000 g
0,500000 g
1,000000 g
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Autonomie de la batterie Précision affichage Conditionnement
10399894 3 kg V31X3 120 heures d’utilisation avec piles jetables 1,000000 g 1 pièce
10658215 2 kg V31XH2 50 heures d’utilisation avec piles jetables 0,100000 g 1 pièce
11815933 6 kg V31XW6 50 heures d’utilisation avec piles jetables 1,000000 g 1 pièce
13522620 4 kg V31XH4 50 heures d’utilisation avec piles jetables 0,100000 g 1 pièce
13592610 400 g V31XH402 50 heures d’utilisation avec piles jetables 0,010000 g 1 pièce
11805933 3 kg V31XW3 50 heures d’utilisation avec piles jetables 0,500000 g 1 pièce
10165924 6 kg V31X6 120 heures d’utilisation avec piles jetables 1,000000 g 1 pièce
11895923 300 g V31XW301 50 heures d’utilisation avec piles jetables 0,100000 g 1 pièce
10420485 200 g V31XH202 50 heures d’utilisation avec piles jetables 0,010000 g 1 pièce
13512620 500 g V31X501 120 heures d’utilisation avec piles jetables 0,100000 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10399894 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 71210131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00€
    260.67€ / 1 pièces
    Économisez 97.33€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balance portative hautes performances dotée d’une conception robuste, entièrement en acier inox. Les balances alimentaires compactes Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme sont dotées d’un logiciel de pesée générale, de pesée en pourcentage et de densité relative. Elles sont donc idéales pour une variété de besoins de pesée et de mesure alimentaires.
Les balances Valor 3000 Xtreme suivent la tradition d’Ohaus qui consiste à construire des produits durables, de haute qualité, faciles à utiliser et imbattables. Elles présentent une haute précision pouvant aller jusqu’à 40 000 d de lisibilité, sont solides, faciles à utiliser, logées dans un boîtier compact élégant entièrement fabriqué en acier inox. Les options de lavage (modèles NEMA 4X/IP65 résistants à l’eau) permettent aux balances Valor 3000 Xtreme de répondre aux besoins des environnements les plus exigeants.
  • Certifiée NSF et compatible avec les systèmes certifiés HACCP, elle garantit l’intégrité et la sécurité de tous les produits alimentaires pesés dessus
  • Prend peu de place sur la paillasse et offre des paramètres de filtrage et de stabilité réglables par l’utilisateur pour des opérations précises dans des conditions difficiles et instables
  • Offre des résolutions allant jusqu’à 40 000 d et 0,01 g pour des mesures précises dans des environnements exigeants
  • Boîtier entièrement en acier inox avec résistance chimique supplémentaire et plateau de pesée amovible en acier inox durable et facile à nettoyer
  • La protection avancée antisurcharges évaluée à une capacité de 10x est idéale pour les environnements difficiles où la capacité est fréquemment dépassée
  • L’interface utilisateur de SmarText™ est dotée d’un écran LCD rétro-éclairé lumineux et affiche des messages simples rendant la balance Valor 3000 Xtreme très facile à utiliser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 120 heures d’utilisation avec piles jetables
Type de batterie Piles 4C (1,5 V) (non incluses)
Étalonnage Externe numérique
Certifications/Conformité Certifié NSF/ANSI CE
Type de connexion Non applicable
Structure Boîtier et plate-forme en acier inox, indicateur de niveau initial, verrouillage de la cellule de charge
Capacité 3 kg
Type d’affichage Écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche
Précision affichage 1,000000 g
Type de clavier Mécanique
Linéarité 1,000000 g
Matériau Acier inoxydable
Modèle V31X3
Temps de stabilisation 3 s
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 40°C
Type Balance alimentaire compacte Valor ™ 3000 Xtreme
Modes de pesée lb, oz décimale ou fractionnelle, lb:oz, fl oz (d’eau), kg, g
Dimensions (L x l) 218,00 x 186,00 mm
Dimensions (L x l x H) 218 x 186 x 77 mm
Longueur (impériale) 8,50 in
Longueur (métrique) 218 mm
Longueur (métrique) du bac 146 mm
Largeur (impériale) 7,30 in
Largeur (métrique) 186,00 mm
Largeur (métrique) du bac 158 mm
Hauteur (impériale) 3,00 in
Hauteur (métrique) 77,000 mm
Profondeur (impériale) 8,50 in
Profondeur (métrique) 218,00 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 120 mm
Poids (métrique) 1,3 kg
Alimentation électrique Adaptateur mural secteur de 9 VCC 0,5 A, 50/60 Hz
Tension 9 V
Fréquence 50/60 Hz