Learn More
Ohaus™ Balances de paillasse compacte Valor™ 4000
Code produit 15476111 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1,5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modèle:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Précision affichage:
0,0002 kg
0,0005 kg
0,001 kg
0,002 kg
Structure:
Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS
Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS
Conditionnement:
1 unité
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage Structure Conditionnement
15476111 6 kg V41PWE6T 0,001 kg Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS 1 unité
15486111 15 kg V41PWE15T 0,002 kg Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS 1 unité
15466111 3 kg V41PWE3T 0,0005 kg Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS 1 unité
15456111 1,5 kg V41PWE1501T 0,0002 kg Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS 1 unité
15466121 15 kg V41XWE15T 0,002 kg Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS 1 unité
15456121 6 kg V41XWE6T 0,001 kg Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS 1 unité
15446121 3 kg V41XWE3T 0,0005 kg Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS 1 unité
15436121 1,5 kg V41XWE1501T 0,0002 kg Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15476111 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30072309
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances alimentaires légales pour un usage commercial : améliorent la sécurité, l’efficacité et la productivité, même dans les environnements difficiles.
  • Conception étanche
  • Allient opérations sans contact, vitesse et durabilité
  • Disponibles avec un boîtier en acier inox et en plastique
  • Affichages LED lumineux à l’avant et à l’arrière
  • Les deux affichages permettent de peser rapidement et facilement pour la vente au détail
  • Claviers résistants aux perforations
  • Les capteurs IR sans contact combinés à un temps de stabilisation d’une demi-seconde augmentent la productivité des opérations de pesée
  • Résolution externe maximale de 1:6,000/1:7,500
  • Modes de pesée supplémentaires : pesée de contrôle et pesée en pourcentage
  • La structure étanche IP68 garantit la protection de la balance contre les dommages causés par les liquides
  • Grands pieds entièrement caoutchoutés situés aux coins de la balance pour assurer un maintien stable et une résistance de surface qui minimisent le risque de faire glisser la balance ou de la faire tomber des surfaces lisses
  • Mesures précises avec l’homologation de type OIML / EC satisfaisant ou dépassant les exigences de précision de classe III conformément aux directives CE et EN45501
  • Adaptateur secteur universel 100-240 VCA
  • Dimensions : Modèle V41PW : 280 mm de profondeur x 256 mm de largeur x 121 mm de hauteur ; Modèle V41XW : 288 mm (P) x 256 mm (L) x 124 mm (H)
Autres fonctions standard et équipements : pieds amovibles, niveau à bulle avec éclairage, menu et mode de configuration, instructions de navigation sur les touches, poignée pour faciliter le transport, plateau en acier inox et protection résistante aux produits chimiques, nouvelles touches mécaniques, couvercle avec clip protégeant le connecteur d’alimentation de la balance.
Modes d’application :
  • Pesée - Déterminez le poids des articles dans une ou plusieurs unités de pesée (g, kg). Utilisez une précision de 0,2 g à 5 g pour peser les additifs, les épices et la levure.
  • Pesage en pourcentage - Comprend le pesage en pourcentage pour la formulation des recettes et les pourcentages du boulanger
  • Contrôle du poids - Utilisez les LED rouge/jaune/verte lumineuses pour remplir facilement les conteneurs et les emballages en fonction du poids pour le tri, le calibrage et le portionnement.
  • Cumul - Tenez un total cumulatif de tous les articles en poids pour enregistrer les résultats des séries de production longues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie Généralement 50 heures d’utilisation continue avec une charge totale de 12 heures
Type de batterie Rechargeable au plomb-acide
Structure Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS
Capacité 6 kg
Type d’affichage Double LED rouge
Dimensions (L x l) de la plateforme 190 x 242 mm
Précision affichage 0,001 kg
Modèle V41PWE6T
Type de protection IP 68
Types de capteur Infrarouge
Temps de stabilisation ≤0,5 s
Plage de températures (métrique) -10°C à +40°C
Poids (métrique) 3 kg
Alimentation électrique 12 VCC 0,84 A, adaptateur universel secteur (100/220 VCA 50/60 Hz)