Description
- Applications : pesée, pesée en pourcentage, contrôle de pesée, accumulation
- Affichage : double écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)
- Fonctionnement : adaptateur secteur (inclus) ou batterie rechargeable (incluse)
- Communication : RS232 (inclus) ; USB, Ethernet ou 2e RS232 (accessoires vendus séparément)
- Structure : Boîtier en ABS, plate-forme en acier inox, capteur sans contact, poignée de transport, bouton de verrouillage de menu, indicateur de niveau initial
- Caractéristiques de conception : 210 heures d’autonomie de la batterie, 3 voyants LED de contrôle de pesée avec paramètres de fonctionnement et signal sonore sélectionnables, paramètres d’impression automatiques et environnementaux sélectionnables, arrêt automatique, tare automatique
- Dimensions du plateau : 8,9 x 11,8 po (225 x 300 mm)
- Alimentation : adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)
- Unités : gramme ; kilogramme ; once ; livre ; livre/once
- Plage de tare : à la capacité par soustraction
- Coefficient de protection : IP43
Specifications
Specifications
| Autonomie de la batterie | 210 heures avec batterie rechargeable |
| Type de batterie | Batterie rechargeable (incluse). |
| Type de connexion | Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) ; USB (disponible en tant qu’accessoire) ; RS232 (inclus) ; 2e RS232 (disponible en tant qu’accessoire). |
| Capacité | 30 kg (60 lb) |
| Type d’affichage | Double écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche + 3 LED |
| Précision affichage | 1 g (0,002 lb) |
| Comprend | Couvercle de protection |
| Linéarité | ±2 g |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | V71P30T |
| Show More |