Learn More
Ohaus™ Balance alimentaire compacte Valor™ 7000
Code produit 13495119 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
V71P1502T
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
13495119 V71P1502T 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13495119 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30031822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    494.51€ / 1 pièces
    Économisez 185.49€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La meilleure balance compacte alimentaire de sa catégorie. La balance compacte alimentaire Ohaustrade; Valortrade; 7000 comprend des écrans doubles et des capteurs sans contact, un menu et une configuration conviviaux, ainsi que des résultats rapides et précis pour offrir une expérience utilisateur facile et sans tracas inégalée.
pLa balance alimentaire compacte Ohaus Valor 7000 est la toute dernière échelle de la gamme de produits fiables et durables d’Ohaus ; elle augmentera vos capacités de pesée et de dosage alimentaires. Les fonctionnalités avancées et conviviales offrent une expérience utilisateur simple./pulliLes capteurs sans contact avant et arrière contrôlent certaines fonctions afin de minimiser la contamination croisée des aliments/liliLa conception homologuée pour le contact alimentaire est certifiée NSF, acceptée par l’USDA-AMS et prend en charge les systèmes certifiés HACCP/liliLes grands écrans rétro-éclairés à l’avant et à l’arrière améliorent l’expérience utilisateur et permettent à deux opérateurs de partager une balance/liliRapide, un temps de stabilisation d’une seconde produit des résultats précis, tout en augmentant considérablement le rendement et en éliminant le temps d’attente/liliLa plate-forme de pesée en acier inox et le boîtier robuste en ABS peuvent être utilisés quotidiennement dans les conditions les plus exigeantes/liliLes pieds de mise à niveau antidérapants de grande taille adhèrent au plan de travail et empêchent la balance de glisser pendant l’utilisation/liliConnectivité flexible : Un RS232 standard avec Ethernet, deuxième port RS232 ou USB en option, offre des fonctions de transfert de données vers plusieurs périphériques/liliLa poignée de transport intégrée et la batterie rechargeable au plomb-acide permettent un fonctionnement ininterrompu dès que nécessaire/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation RS232 intégré, 2ème RS232 en option, USB, Ethernet
Autonomie de la batterie 210 heures avec batterie rechargeable
Type de batterie Rechargeable (inclus)
Étalonnage Externe
Certifications/Conformité NSF, USDA-AMS, HACCP, NTEP
Type de connexion Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) RS232 (inclus) 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Boîtier en ABS, plate-forme en acier inox, capteur sans contact, poignée de transport, bouton de verrouillage de menu, indicateur de niveau initial
Capacité 1,5 kg
Type d’affichage Double écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche + 3 LED
Précision affichage 0,050000 g
Type de clavier Mécanique
Linéarité 0,100000 g
Modèle V71P1502T
Type de protection IP43
Reproductibilité 0,100000 g
Types de capteur Avant et arrière
Temps de stabilisation 1 s
Température (impériale) en fonctionnement 14°F à 104°F
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Type Balance alimentaire compacte Valor™ 7000
Modes de pesée kg, g, lb, oz, lb:oz
Dimensions (L x l) 311,00 x 327,00 mm
Dimensions (L x l x H) 311 × 327 × 117 mm
Longueur (impériale) 12,20 in
Longueur (métrique) 311,00 mm
Longueur (métrique) du bac 225 mm
Largeur (impériale) 12,90 in
Largeur (métrique) 327,00 mm
Largeur (métrique) du bac 300 mm
Hauteur (impériale) 4,60 in
Hauteur (métrique) 117,000 mm
Profondeur (impériale) 12,20 in
Profondeur (métrique) 311,00 mm
Poids (métrique) 4,2 kg
Alimentation électrique Alimentation universelle interne 100/240 VCA 50/60 Hz, batterie interne rechargeable au plomb
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.