Learn More
Ohaus™ Balance compacte Valor™ 7000
Code produit 13415129 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
3 kg
6 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13415129 6 kg -
13405129 3 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13415129 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30031824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00€
    645.00€ / 1 pièces
    Économisez 77.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
balance alimentaire compacte, fiable et robuste qui augmentera vos capacités de pesée et de proportionnement alimentaire.
  • Les capteurs sans contact à l’avant et à l’arrière minimisent la contamination de la balance
  • Les deux affichages rétro-éclairés permettent à deux opérateurs de peser rapidement et facilement
  • La stabilisation rapide offre une capaci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 210 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) RS232 (inclus) 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Boîtier en ABS, plate-forme en acier inox, capteur sans contact, poignée de transport, bouton de verrouillage de menu, indicateur de niveau initial
Capacité 6 kg
Type d’affichage Double écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche + 3 LED
Précision affichage 0,200000 g
Comprend RS232, alimentation secteur, batterie rechargeable, couvercle de protection
Linéarité 0,500000 g
Matériau Boîtier ABS, plateforme en acier inox
Modèle V71P6T
Reproductibilité 0,500000 g
Dimensions (L x l) 311,00 x 327,00 mm
Dimensions (L x l x H) 311,00 x 327,00 x 117,000 mm
Longueur (impériale) 12,20 in
Longueur (métrique) 311,00 mm
Longueur (métrique) du bac 225 mm
Largeur (impériale) 12,90 in
Largeur (métrique) 327,00 mm
Largeur (métrique) du bac 300 mm
Hauteur (impériale) 4,60 in
Hauteur (métrique) 117,000 mm
Profondeur (impériale) 12,20 in
Profondeur (métrique) 311,00 mm