Learn More
Sel semisodique de l'acide valproïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Valproic Acid Semisodium Salt |
| CAS | 76584-70-8 |
| Formule moléculaire | C8 H16 O2 . C8 H15 O2 . Na |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Abbott 50711, Depakote, Divalproex sodium, Epival, Sodium hydrogen bis(2-propylpentanoate), Sodium hydrogen bis(2-propylvalerate), Sodium hydrogen divalproate, Valdisoval, Valproate semisodium, Pentanoic acid','2-propyl-','sodium salt (2:1) |
| Formule InChI | InChI=1S/2C8H16O2.Na/c2*1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCC(CCC)C(=O)O.CCCC(CCC)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | sodium;2-propylpentanoate;acide 2-propylpentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.4 |
| Poids de la formule | 310.212 |