Learn More
Valproic acid sodium, MedChemExpress
Code produit 16406767
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16406767 5 g
16472936 25 g
16421069 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16406767 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10585A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
MedChemExpress Valproic acid (Sodium Valproate) sodium is an orally active HDAC inhibitor, with IC50 in the range of 0.5 and 2 mM, also inhibits HDAC1 (IC50, 400 μM), and induces proteasomal degradation of HDAC2.
Valproic acid sodium activates Notch1 signaling and inhibits proliferation in small cell lung cancer (SCLC) cells. Valproic acid sodium is used in the treatment of epilepsy, bipolar disorder, metabolic disease, HIV infection and prevention of migraine headaches.
Spécification
Nom chimique ou matériau Valproic acid sodium
Forme physique Solid
CAS 1069-66-5
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H15NaO2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Sodium Valproate sodium
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (1504.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C(CCC)CCC
Poids moléculaire (g/mol) 166.19
Poids de la formule 166.19
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research