Learn More
Valpromide, MedChemExpress
Code produit 16444647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16444647 50 mg
16438738 10 mg
16418846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16444647 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2117
MedChemExpress Valpromide is an amide derivative of valproic acid and inhibits human epoxide hydrolase.
Valpromide is an amide derivative of valproic acid and inhibits human epoxide hydrolase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Valpromide
CAS 2430-27-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H17NO
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (349.09 mM)
SMILES CCCC(CCC)C(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 143.23
Poids de la formule 143.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus