Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valsartan
Code produit 16554494 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16554494 5 g 5g
16544494 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16554494 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465560050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 137862-53-4 | C24H29N5O3 | 435.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137862-53-4
Formule moléculaire C24H29N5O3
Poids moléculaire (g/mol) 435.53
Clé InChI ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
Nom IUPAC Acide (2S)-3-méthyl-2-(N-{[2’-(2H-1,2,3,4-tétrazol-5-yl)-[1,1’-biphényl]-4-yl]méthyl}pentanamido)butanoïque
SMILES CCCCC(=O)N(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Valsartan
Point de fusion 117.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 435.52
compliance-icons
Identifiant produit
  • Valsartan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Valsartan