Learn More
Valsartan, MedChemExpress
Code produit 16477478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477478 10 mg
16437446 100 mg
16423507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16477478 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18204
MedChemExpress Valsartan (CGP 48933) is an angiotensin II receptor antagonist and has the potential for high blood pressure and heart failure research.
Valsartan (CGP 48933) is an angiotensin II receptor antagonist and has the potential for high blood pressure and heart failure research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Valsartan
Forme physique Solid
CAS 137862-53-4
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H29N5O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme CGP 48933
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.61 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C)[C@@H](C(O)=O)N(C(CCCC)=O)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2C3=NNN=N3)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 435.52
Poids de la formule 435.52
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research