Learn More
Valsartan n-Propyl Impurity, TRC
Code produit 30006625
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006625 25 mg 25mg
17963755 10 mg 10mg
17951215 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09577025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 952652-79-8
Poids moléculaire (g/mol) 421.49
Synonyme (2S)-2-[Butanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Valsartan Imp. C (EP), Valsartan Related Compound B (USP)
Nom IUPAC (2S)-2-[butanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]-3-methylbutanoic acid
SMILES CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S)-2-[Butanoyl[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C23 H27 N5 O3
Formule InChI InChI=1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 421.2114
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature