Learn More
Valspodar, MedChemExpress
Code produit 16477318
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477318 10 mg
16419827 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16477318 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17384
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Valspodar (PSC 833) is a selective P-glycoprotein inhibitor that has been used as an experimental cancer treatment and chemosensitizer.
Valspodar (PSC 833) is a selective P-glycoprotein inhibitor that has been used as an experimental cancer treatment and chemosensitizer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Valspodar
Forme physique Solid
CAS 121584-18-7
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C63H111N11O12
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme PSC 833
Informations sur la solubilité DMSO : 12 mg/mL (9.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@H](C(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@@H](C)NC([C@H](C)NC([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@H](C(C)C)NC([C@H](CC(C)C)N(C)C(CN(C)C([C@H](C(C)C)N1)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)N(C)[C@@H](C([C@H](C)C/C=C/C)=O)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 1214.62
Poids de la formule 1214.62
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research