Learn More
Gilac™ Vanne 30 L/min avec raccord pour conteneurs de grand volume de 100 L à 220 L
Code produit 17948861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17948861 30 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17948861 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G119472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.56€
    102.98€ / 1 pièces
    Économisez 57.58€
    35% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Valve avec connecteur pour conteneurs de grand volume de 100 L à 220 L assurant un drainage à haute vitesse (30 L/minute).
  • Vanne moyenne pour conteneurs de grand volume de 100 L à 220 L.
  • Valve assurant un drainage à haute vitesse - 30 L/minute.
  • Un tuyau de drainage peut être installé.
  • Raccord de cloison requis, livré avec la vanne.
  • 1 in BSP lien féminin.
  • Diamètre du foret : 34 mm
  • NB : vérifiez que la poignée de la vanne tourne sans heurter le réservoir (sécurité = la profondeur de perçage est suffisamment basse pour que la poignée passe sous le réservoir).
Spécification
Type Robinet
Capacité (métrique) 30 l/min
À utiliser avec (équipement) Contenedores de gran volumen desde 100 L hasta 220 L