Learn More
Gilac™ Vanne 70 L/min avec raccord pour conteneurs de grand volume de 310 L à 500 L
Code produit 17918901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 L/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17918901 70 L/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918901 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G119471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.84€
    169.99€ / 1 pièces
    Économisez 83.85€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Valve avec connecteur pour conteneurs de grand volume de 310 L à 500 L assurant un drainage à haute vitesse (70 L/minute).
  • Grande vanne pour conteneurs de grand volume de 310 L ou 500 L.
  • Valve assurant un drainage à haute vitesse - 70 L/minute.
  • Un tuyau de drainage peut être installé.
  • Raccord de cloison requis, livré avec la vanne.
  • 1,5 in BSP lien féminin.
  • Diamètre du foret : 48 mm
  • NB : vérifiez que la poignée de la vanne tourne sans heurter le réservoir (sécurité = la profondeur de perçage est suffisamment basse pour que la poignée passe sous le réservoir).
Spécification
Type Robinet
Capacité (métrique) 70 L/min.
À utiliser avec (équipement) Contenedores de gran volumen desde 310 L hasta 500 L