Description
- Déconnexion en un seul clic
- Fonction de vanne intégrée : le système de sécurité fermé est maintenu même lorsqu’un tube est déconnecté
- Il est possible d’utiliser des raccords pratiques à déconnexion rapide pour tous les systèmes de sécurité SCAT
Spécification
Spécification
| Description | Corps de couplage en ligne (f), PP, pour tubes d’environ 6 mm de dia. int. avec raccord à vis, joint d’EPDM |
| Modèle | Corps de couplage en ligne à valves (f) |
| Quantité | 1 composant |
| À utiliser avec (équipement) | Tube de 6 mm avec raccord à vis |
| Matériau | Polypropylène |