Learn More
Brady™ Kit de verrouillage de clapet et électrique
Code produit 15613547 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge / argent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15613547 Rouge / argent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613547 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 806179
Expédition estimée: 11-12-2026
Le kit de verrouillage combiné vous offre tout ce dont vous avez besoin pour consigner les points de contrôle mécaniques et électriques les plus courants.
  • Kit de verrouillage électrique et de vanne
Spécification
Alternate Part Number Kit de verrouillage des vannes et des dispositifs électriques (NL)
Couleur Rouge / argent
Comprend Unité de serrage de la base de verrouillage pour grande vanne universelle, grand bras de blocage, attache de câble, dispositif de vanne réglable, APLCO avec câble métallique gainé, grand dispositif de consignation des prises, disjoncteur sans trou 227 V, disjoncteur sans trou 480 - 600 V, kit de blocage de disjoncteur 480 - 600 V, kit de démonstration de disjoncteur miniature (1 de chaque type), moraillon de consignation en nylon, 1 jeu de cadenas de sécurité rouges, 1 jeu de verrouillage de sécurité rouge (25 mm), étiquette “Ne pas utiliser” et stylo. Le tout est livré dans un sac en polyester 600 deniers.