Learn More
Hamilton™ VANNE, HV, 3-2-Y, PSD/4
Code produit 10690561
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pompe à seringue compacte PSD/4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10690561 Pompe à seringue compacte PSD/4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10690561 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 742701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    591.30€
    529.11€ / 1 pièces
    Économisez 62.19€
    10% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Valve mécanique robuste en Y adaptée à une pompe à seringue compacte PSD/4. La VANNE Hamilton™, HV, 3-2-Y, PSD/4 est chimiquement et thermiquement résistante.
  • Construction CTFE (chlorotrifluoroéthylène)
    • Force élevée de compression
    • Faible perméabilité aux gaz
    • Mécaniquement, chimiquement, thermiquement résistant
  • Convient à la pompe à seringue compacte PSD/4
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pompe à seringue compacte PSD/4
Type Vanne 3-2-Y