Learn More
BRAND™ Vanne de décharge avec joint
Code produit 10215712 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10215712 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10215712 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 704580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    23.57€ / 1 pièces
    Économisez 2.43€
    9% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
À utiliser avec l’aspirateur QuikSip™ BT
  • Soupape en polypropylène/EDPM avec joint en EPDM
  • À utiliser avec l’aspirateur QuikSip™ BT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PP
Quantité 1 de chaque