Learn More
Masterflex™ Débitmètre en acrylique avec vanne
Code produit 13224530 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
2 000 à 25 000 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
13224530 2 000 à 25 000 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13224530 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3246048
Expédition estimée: 10-02-2027
Utilise des tubes de mesure intégrés qui fournissent des mesures précises, même dans des environnements de centrale hostiles. Le débitmètre en acrylique avec vanne Cole-Parmer™ comprend des ports d’entrée/de sortie et des goujons de montage étendus
  • Idéal pour les applications d’installation de traitement sur équipement d’échantillonnage de l’air, analyseurs de gaz et systèmes d’alimentation chimique pour le traitement de l’eau
  • La vanne de précision intégrée permet un débit manuel précis sur toute l’échelle
  • La conception flexible permet un montage sur panneau ou sur paillasse
Spécification
Type Débitmètre
Précision ± 5 % (pleine échelle)
Débit d’air 2 000 à 25 000 ml/min
Matériau du coffret Acrylique
Float Material Acier inoxydable (316)
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Matériau de la pièce interne Laiton chromé
Reproductibilité ± 0,5 % (pleine échelle)
Largeur (métrique) 101,6 mm
Balance 50 mm
Matériau d’étanchéité Buna-N
Température (métrique) 65°C max.
Valve Laiton