Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Vampire
Code produit 10749222 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,0 L/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10749222 2,0 L/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10749222 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2015.00€
    1485.52€ / 1 pièces
    Économisez 529.48€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Pompe à tuyau transportable pour liquides, indépendante de l’alimentation secteur. Idéal pour l’échantillonnage de barils, de réservoirs, de puits, séparateurs d’eau et de systèmes d’épuration et d’évacuation des eaux usées. Le Vampire est conditionné dans un boîtier de transport pratique avec : unité motrice, deux batteries rechargeables, chargeur de batterie, lampe LED, porte-flacon, flacon PEBD 250 ml, pompe à tuyau flexible et tuyau de 5m PE.
Idéal pour l’échantillonnage à partir de barils, de réservoirs, de puits, de séparateurs d’eau et de systèmes d’épuration et d’évacuation des eaux usées. Le Vampire est emballé dans une mallette de transport pratique avec une unité d'entraînement (12V), deux batteries rechargeables, un chargeur de batterie, un porte-bouteille, une bouteille LDPE de 250 mL, une pompe à tuyau et un tuyau de 5 m en PE.
  • Nettoyage facile, le liquide n’est en contact qu’avec le tuyau
  • Indépendant de l’alimentation secteur avec batteries rechargeables et chargeur, y compris la batterie de rechange
  • Échantillonnage direct dans la bouteille d’échantillons d’origine
  • Hauteur d'aspiration jusqu'à 5 m
  • Convient également aux substances contaminées ou aux milieux contenant des particules
  • Bonne résistance chimique
  • Bon débit de livraison jusqu’à 2,0 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Liquid Sampler
Matériau Acrylique
Autoclavable Non autoclavable
Description Pompe à tuyau transportable
Comprend Mallette de transport avec unité motrice (12 V), deux batteries rechargeables, chargeur de batterie, porte-flacon, flacon en PEBD 250 ml, pompe à tuyau et tuyau de 5 m en PE
Capacité (impériale) 8.45 oz.
Capacité (métrique) 2,0 L/min.
À utiliser avec (application) Idéal pour l’échantillonnage à partir de barils, de réservoirs, de puits, de séparateurs d’eau et de systèmes d’épuration et d’évacuation des eaux usées. Convient également aux substances contaminées ou aux milieux contenant des particules. Bonne résistance chimique
Hauteur (impériale) 5.08 in.
Hauteur (métrique) 129 mm
Longueur (impériale) 17.80 in.
Longueur (métrique) 452 mm
Largeur (impériale) 15.08 in.
Largeur (métrique) 383 mm