Learn More
Feuille de vanadium, 0,075 mm (0,003 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339578 50 x 100 mm 1 pièce
11329578 100 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044106.FY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.10€
    167.65€ / 1 pièces
    Économisez 41.45€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium foil
Note relative au nom 0.075mm (0.003 in.) thick
Quantité 50 x 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈2.29g/50x100mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%