Learn More
Feuille de vanadium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 150 mm
150 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346948 50 x 150 mm 1 pièce
11336948 150 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014633.FZ
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Forme : env. 13 g/50 x 150 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray foil
Quantité 50 x 150 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur