Learn More
2,4-pentanedionate de vanadium(III), généralement 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388217 5 g 5g
11378217 25 g 25g
11368217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022940.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13476-99-8 | C15H21O6V | 348.27 g/mol
Vanadium(III) 2,4-pentanedionate is used as homogeneous catalyst, primary and secondary intermediates, Laboratory chemicals, and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13476-99-8
Formule moléculaire C15H21O6V
Poids moléculaire (g/mol) 348.27
Numéro MDL MFCD00000033
Clé InChI ZVFSRLXFKIWGRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Vanadium(III) acetylacetonate
CID PubChem 122198782
Nom IUPAC (Z)-4-hydroxypent-3-ène-2-one ; vanadium
SMILES [V+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Quantité 5 g
Numéro UN UN3285
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water 2g/L,toluene,ethanol,acetone.
Poids de la formule 348.27
Pourcentage de pureté 97% (typically)
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(III) 2,4-pentanedionate