Learn More
Plaque de vanadium, 3,2 mm (0,13 po) d’épaisseur, recuite, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415975 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15415975 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011099.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium plate
Note relative au nom 3.2mm (0.13 in.) thick, Annealed
CAS 7440-62-2
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈48.9g/50x50mm
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire V
Numéro MDL MFCD00011453
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
Nom IUPAC vanadium
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Pourcentage de pureté 99.5%