Learn More
Poudre de vanadium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301599 1 g 1g
11391589 10 g 10g
11321599 50 g 50g
11311599 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11301599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012234.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium
Couleur Argent à gris
Point de fusion 1900°C
Point d’ébullition 3000°C
Aspect Silver Gray powder
Densité 6.11
Quantité 1 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Poudre