Learn More
Lingot de vanadium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11310038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11310038 10 g 10g
11300038 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11310038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042830.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Poids ≈1.2g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%