Learn More
Fil de vanadium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
Conditionnement:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319578 1 m 1m
11309578 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044105.G1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04€
    83.65€ / 1m
    Économisez 20.39€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Quantité 1 m
Odeur Odorless
Poids ≈0.3g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%