Learn More
Fil de vanadium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, recuit de détente, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
100 cm
250 cm
Conditionnement:
100cm
10cm
250cm
50cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367907 10 cm 10cm
11387907 50 cm 50cm
11397907 100 cm 100cm
11377907 250 cm 250cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11367907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014359.BS
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia., Stress relieved
Quantité 10 cm
Odeur Odorless
Poids ≈4.8g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.7%