Learn More
Vanadyl phtalocyanine, 85 %, pract., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11985871 100 g 100g
10568712 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11985871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422491000
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 13930-88-6 | C32H16N8OV | 579.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13930-88-6
Formule moléculaire C32H16N8OV
Poids moléculaire (g/mol) 579.46
Clé InChI YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 %
CID PubChem 2735160
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadyl phthalocyanine
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80 % min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in xylene,2-ethylhexanoic acid,,2-ethylhexylamine and 6-methyl-2,4-heptanedione
Poids de la formule 579.46
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux et gros morceaux
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadyl phthalocyanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.