Learn More
Melford Chlorhydrate de vancomycine
Code produit 30018919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018919 1 g 1g
30018921 5 g 5g
30018920 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018919 Fournisseur Melford Code fournisseur V065001.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Le chlorhydrate de vancomycine est un antibiotique largement utilisé qui appartient à la classe des glycopeptides.
Le chlorhydrate de vancomycine est un antibiotique largement utilisé qui appartient à la classe des antibiotiques glycopeptidiques.
Le chlorhydrate de vancomycine est un antibiotique largement utilisé qui appartient à la classe des glycopeptides.
Il est principalement efficace contre les bactéries Gram-positives, notamment le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) et les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV).
Dans le domaine de la microbiologie et de la recherche, le chlorhydrate de vancomycine est utilisé comme agent sélectif dans les milieux de culture. Il est ajouté aux milieux de culture pour inhiber la croissance des bactéries Gram-positives et permettre sélectivement la croissance des bactéries Gram-négatives ou d'autres micro-organismes. Cette propriété en fait un outil précieux pour l'isolement et l'identification des bactéries en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vancomycin HCl
CAS 1404-93-9
Quantité 1 g
Formule moléculaire C66H75Cl2N9O24-HCl