Learn More
Vancomycin hydrochloride, MedChemExpress
Description
Vancomycin hydrochloride is an antibiotic for the treatment of bacterial infections. It acts by inhibiting the second stage of cell wall synthesis of susceptible bacteria. Vancomycin also alters the permeability of the cell membrane and selectively inhibits ribonucleic acid synthesis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vancomycin hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1404-93-9 |
| Couleur | Light Nude |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C66H76Cl3N9O24 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (22.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 24 mg/mL (16.15 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | ClC1=CC([C@H]([C@@H](NC([C@H](NC)CC(C)C)=O)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@]2([H])C(N[C@]3([H])C4=CC(C5=C(C=C(O)C=C5O)[C@](C(O)=O)([H])NC([C@](NC3=O)([H])[C@H](O)C6=CC=C7C(Cl)=C6)=O)=C(O)C=C4)=O)=O)=O)O)=CC=C1OC8=C(C(O7)=CC2=C8)O[C@H]9[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O9)O)O[C@@]%10([H])C[C@](N)([C@H](O)[C@H](C)O%10)C.Cl |
| Show More |