Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de vancomycine, qualité biologie moléculaire
Code produit 15485089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485089 1 g 1g
15495089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485089 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62790.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.12€
    125.65€ / 1g
    Économisez 33.47€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Inhibe la synthèse des mucopeptides bactériens
Inhibits bacterial mucopeptide synthesis.Vancomycin hydrochloride is used as an antiviral and anti bacterial. binds to bacterial cell wall. It exhibits potent activity against Gram positive bacteria and is highly effective against MRSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibe la synthèse des mucopeptides bactériens. Le chlorhydrate de vancomycine est utilisé comme antiviral et antibactérien. Se lie à la paroi cellulaire bactérienne. Il présente une activité puissante contre les bactéries à Gram positif et est très efficace contre le SARM in vitro et in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol, l’éthanol et le diméthylsulfoxide.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1404-93-9
Formule moléculaire C66H76Cl3N9O24
Poids moléculaire (g/mol) 1485.72
Numéro MDL MFCD03613611,MFCD03613611
Clé InChI LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 124080918
Nom IUPAC 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylmethyl)-5,15-dichloro-2,18,32,35,37-pentahydroxy-19-[4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaene-40-carboxylic acid hydrochloride
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Vancomycin hydrochloride
Type Vancomycin Hydrochloride
Forme physique Powder
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Beilstein 3704657
Merck Index 149929
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in methanol,ethanol and dimethylsulfoxide.
Poids de la formule 1485.73
Qualité Biologie moléculaire