Learn More
Vandetanib, MedChemExpress
Description
Vandetanib (D6474) is a potent, orally active inhibitor of VEGFR2/KDR tyrosine kinase activity (IC50=40 nM). Vandetanib also has activity versus the tyrosine kinase activity of VEGFR3/FLT4 (IC50=110 nM) and EGFR/HER1 (IC50=500 nM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vandetanib |
| CAS | 443913-73-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H24BrFN4O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | ZD6474 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 27.5 mg/mL (57.85 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | FC1=CC(Br)=CC=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC4CCN(CC4)C)=C(C=C23)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 475.35 |
| Afficher plus |